689475
Methoxypolyethylene glycol azide
Sinonimo/i:
O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
5000
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
PEG average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
55-60 °C
Estremità Ω
azide
Estremità α
methoxy
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
689475-250MG | 4061833474266 |
689475-1G | 4061826680612 |