Documenti fondamentali
756598
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 1,100, azide
Sinonimo/i:
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Formula condensata:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
Polyoxyethylene bis(azide), average Mn 1,100
Stato
solid or liquid
PM
average Mn 1,100
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Temp. transizione
Tm 29-35 °C
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)