Documenti fondamentali
90928
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-D-glucamine
≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D −17.0±2.0°, c = 1% in H2O
Punto di fusione
136-142 °C
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear to almost clear, colorless to very faintly yellow
Stringa SMILE
CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
IKXCHOUDIPZROZ-LXGUWJNJSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)