Documenti fondamentali
371114
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H31NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −15°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
121-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)