905542
(R,R)-SINpEt⋅HBF4
≥95%
Sinonimo/i:
1,3-Bis((R)-1-(naphthalen-1-yl)ethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[B-](F)(F)(F)F.[N+]3(=CN(CC3)[C@H](C)c4c5c(ccc4)cccc5)[C@H](C)c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
VYIDGCVFAXSDII-MUCZFFFMSA-N
Applicazioni
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)