Documenti fondamentali
904805
Sigma-Aldrich
((S)-3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-[1,1′-binaphthalen]-2-yl)-1-isopropylurea
≥95%
Sinonimo/i:
Gouverneur fluorination catalyst
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H28F12N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
836.67
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
144-160 °C
Applicazioni
((S)-3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-[1,1′-binaphthalen]-2-yl)-1-isopropylurea is a hydrogen bonding phase-transfer catalyst capable of activating CsF for the asymmetric nucleophilic fluorination of sulfoniums.1
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Gabriele Pupo et al.
Science (New York, N.Y.), 360(6389), 638-642 (2018-05-12)
Common anionic nucleophiles such as those derived from inorganic salts have not been used for enantioselective catalysis because of their insolubility. Here, we report that merging hydrogen bonding and phase-transfer catalysis provides an effective mode of activation for nucleophiles that