Documenti fondamentali
728357
Sigma-Aldrich
N-[(1R,2R)-2-(1-Piperidinyl)cyclohexyl]-N′-[4-(trifluoromethyl)phenyl]squaramide
95%
Sinonimo/i:
3-{[(1R,2R)-2-(1-Piperidinyl)cyclohexyl]amino}-4-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}-3-cyclobutene-1,2-dione, Rawal Squaramide Organocatalyst
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26F3N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥94.5% (HPLC)
95%
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -42.0±2.0°, c = 1 in DMSO
Impurezze
≤2.0% pyridine
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(NC2=C(N[C@@H]3CCCC[C@H]3N4CCCCC4)C(=O)C2=O)cc1
InChI
1S/C22H26F3N3O2/c23-22(24,25)14-8-10-15(11-9-14)26-18-19(21(30)20(18)29)27-16-6-2-3-7-17(16)28-12-4-1-5-13-28/h8-11,16-17,26-27H,1-7,12-13H2/t16-,17-/m1/s1
JRSCPJJNZMRAQS-IAGOWNOFSA-N
Applicazioni
Catalyst for enantioselective Michael addition.
It can act as a catalyst for the asymmetric tandem aza-Michael addition-protonation between 1-nitro cyclohexene and 4-methoxyaniline to form the corresponding α-arylamino-β-nitro cyclohexane in a 35:65 trans/cis mixture.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereoselective aza-Michael addition of anilines to 1-nitro cyclohexene by intramolecular protonation.
Ghisu L, et al.
Tetrahedron Letters, 56(46), 6409-6412 (2015)
Squaramide-catalyzed enantioselective Michael addition of diphenyl phosphite to nitroalkenes.
Ye Zhu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(1), 153-156 (2009-12-02)