902500
SHT-263 Solarpur®
Sinonimo/i:
N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-octakis(4-methoxyphenyl)-9,9′-spirobi[9H-fluorene]-2,2′,7,7′-tetramine, Spiro-MeOTAD, Spiro-OMeTAD
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.1% Residual solvent
Punto di fusione
247 °C
Categoria alternativa più verde
InChI
1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3
XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Contenuto correlato
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.