901756
Low endotoxin gelatin from porcine skin
gel strength 240-360 (Bloom), <10 EU/g Endotoxin
Sinonimo/i:
beMatrix™ gelatin LS-H
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impurezze
<10 EU/g Endotoxin
<300 g Total viable aerobic count
Perdita
<15% loss on drying
Colore
white to pale yellow
pH
5.0-6.5
Viscosità
4.0-6.5 mPa.s
Anioni in tracce
sulfite (SO32-): <1.5 mg/20g
Cationi in tracce
As: <1 ppm
Hg: <0.1 ppm
heavy metals: <20 ppm
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.