Documenti fondamentali
G6144
Sigma-Aldrich
Gelatina
gel strength 80-120 g Bloom, Type A
Sinonimo/i:
Gelatin powder, Teleostean gelatine
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.83
Tipo
Type A
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Applicazioni
Si consiglia l′uso del prodotto come substrato per coltura cellulare alla dose di 1-5 μg/cm2 o 0,5-50 μg/mL. La concentrazione ottimale dipende dal tipo di cellula, nonché dall′applicazione e dagli obiettivi di ricerca.
La gelatina è stata utilizzata in numerose applicazioni. Trova impiego nel rivestimento della coltura cellulare per migliorare l′adesione delle cellule, viene aggiunta alla PCR per stabilizzare il Taq DNA, come reagente di bloccaggio nel Western blot, in ELISA e in immunoistochimica, oltre che come componente di terreni per la differenziazione delle specie in batteriologia. In quanto polimero biocompatibile, viene usata come mezzo di veicolazione per il rilascio di biomolecole attive e nella generazione di scaffold per applicazioni ingegneristiche nei tessuti. Nell′industria farmaceutica, la gelatina può essere usata, tra l′altro, come agente di sospensione e incapsulamento.
Componenti
La gelatina è una miscela eterogenea di proteine solubili in acqua ad alta massa molecolare media, presente nel collagene. Le proteine si estraggono facendo bollire in acqua pelle, tendini, legamenti, ossa, ecc. adatti. La gelatina di tipo A deriva da tessuto trattato con acidi. Quella di tipo B da tessuto trattato con calce.
Avvertenza
Se conservata in contenitori sigillati a temperatura ambiente, la gelatina secca rimane immutata per molti anni. Quando viene riscaldata a 100 °C in presenza di aria, si gonfia diventando soffice e si disintegra in una massa carboniosa con sviluppo di basi piridiniche e ammoniaca.
Nota sulla preparazione
Il prodotto deriva dalla cute porcina. La gelatina è solubile in acqua calda piuttosto che fredda. È praticamente insolubile nella maggior parte dei solventi organici come alcol, cloroformio, solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, etere, benzene, acetone e oli. Il numero di Bloom, determinato dal gelometro di Bloom, indica la resistenza di un gel formato da una soluzione dalla concentrazione nota. Il numero di Bloom è proporzionale alla massa molecolare media. I numeri di Bloom della gelatina da cute porcina variano tra 90 e 300 g. La resistenza del gel di questo prodotto è di 80-120.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Gelatin tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
48723
Gelatin
Gelatina suitable for microbiology, ultrahigh gel strength
Millipore
39465
Gelatina
Gelatin powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.04078
Gelatin
USP
USP
1288485
Gelatin
Anke M Smits et al.
Nature protocols, 4(2), 232-243 (2009-02-07)
To date, there is no suitable in vitro model to study human adult cardiac cell biology. Although embryonic stem cells are able to differentiate into cardiomyocytes in vitro, the efficiency of this process is very low. Other methods to differentiate
Rui Han et al.
Nanoscale, 14(33), 12060-12068 (2022-08-11)
Bacterial mechanical properties (cell wall stiffness and turgor) are important factors for bacterial survival in harsh environments. For an individual bacterial cell, it is challenging to determine the cell wall stiffness and turgor simultaneously. In this study, we adopted a
Matthew T J Lowe et al.
The Journal of comparative neurology, 523(5), 699-725 (2014-08-28)
Creatine is a molecule that supports energy metabolism in cells. It is carried across the plasma membrane by the creatine transporter. There has been recent interest in creatine for its neuroprotective effects in neurodegenerative diseases and its potential as a
Romain Vian et al.
Food chemistry, 360, 130003-130003 (2021-05-17)
TiO2 nanoparticles known as E171 are one controversial food additive due to its potential toxicity. In this work, the main hypothesis is that the proteins adsorbed on the TiO2 nanoparticles prevent their aggregation and favor the cell penetration. To do
Robin Caire et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(8), 1487-1501 (2019-03-29)
Intermittent parathyroid hormone (iPTH) is anti-osteoporotic and affects bone vessels. Transitional capillaries close to the bone surface, which express both endomucin (Edm) and CD31, bear leptin receptor-expressing (LepR) perivascular cells that may differentiate into osteoblasts. Increased numbers of type H
Articoli
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.