901101
TFB
Sinonimo/i:
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4′-(N-(4-sec-butylphenyl)diphenylamine)]
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mw >30,000 by GPC
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
yellow
Punto di fusione
>300 °C
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(C3=CC=C(N(C4=CC=C(C(CC)C)C=C4)C5=CC=C(C)C=C5)C=C3)=C2)C6=C1C=C(C)C=C6
InChI
1S/C53H67N/c1-7-10-12-14-16-18-36-53(37-19-17-15-13-11-8-2)51-38-41(5)22-34-49(51)50-35-27-45(39-52(50)53)44-25-32-48(33-26-44)54(46-28-20-40(4)21-29-46)47-30-23-43(24-31-47)42(6)9-3/h20-35,38-39,42H,7-19,36-37H2,1-6H3
LMXSDGRJIJNLIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901101-250MG | 4061833251669 |
901101-1G | 4061826648391 |