857327
L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
L-Cys(OMe)OMe·HCl
Saggio
≥95%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −36.0°, c = 4% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
182-183 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m0../s1
QKWGUPFPCRKKMQ-USPAICOZSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?