49560
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
≥99.0% (anhydrous basis material, AT)
Sinonimo/i:
L-Glu(OMe)OMe·HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (anhydrous basis material, AT)
Attività ottica
[α]20/D +26.0±1°, c = 5% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
~2% water
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
MFUPLHQOVIUESQ-JEDNCBNOSA-N
WGK 3