Documenti
83901
Sigma-Aldrich
Rink amide 4-methylbenzhydrylamine, polymer-bound
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Sinonimo/i:
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminmethyl)-phenoxyacetamido-methylbenzhydryl amine resin, Rink amide MBHA resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~1.1 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached to the MBHA resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A broad variety of 4-((2,4-dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl)phenoxyalkyl functionalized supports have been developed for the synthesis of peptide carboxamides.