Documenti fondamentali
497290
Sigma-Aldrich
Rink amine resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.5-1.5 mmol/g N loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[X]Oc1ccc(cc1)CN(c5c(cc(cc5)OC)OC)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R477532-1EA
497290-5G4061833314579
497290-100G
497290-1G4061826664513
497290-25G