524298
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.4-0.6 mmol/g N loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Gruppo funzionale
amine
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)