8.55118
Rink Amide MBHA resin HL
Novabiochem®
Sinonimo/i:
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-MBHA resin (100-200 mesh)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Linkage
WGK 1