Documenti fondamentali
82670
Sigma-Aldrich
Pyrethrum extract
≥50% (sum of pyrethrines)
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
≥50% (sum of pyrethrines)
Indice di rifrazione
n20/D 1.48-1.50
Gruppo funzionale
ester
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\C1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)\C(C)=C\C3[C@@H](C(=O)OC4CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C4C)C3(C)C
InChI
1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1
VXSIXFKKSNGRRO-YWUDCVDHSA-N
Risultati analitici
~25% pyrethrine I and pyrethrine II
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Haiyang Xu et al.
The New phytologist, 223(2), 751-765 (2019-03-29)
In the natural pesticides known as pyrethrins, which are esters produced in flowers of Tanacetum cinerariifolium (Asteraceae), the monoterpenoid acyl moiety is pyrethric acid or chrysanthemic acid. We show here that pyrethric acid is produced from chrysanthemol in six steps