1585505
USP
Pyrethrum extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pyrethrum
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
169.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)