291102
Piperonylbutoxide
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble 0.0289 g/L at 20.4 °C
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
339.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
171 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?