Documenti fondamentali
808296
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13C6(OH)2COOH
Peso molecolare:
144.08
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
OC([13C]1=[13CH][13C](O)=[13CH][13C](O)=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
UYEMGAFJOZZIFP-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)