Documenti fondamentali
805750
Sigma-Aldrich
Captan-3,3,4,5,6,6-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D6H2Cl3NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C2C(C(N(SC(Cl)(Cl)Cl)C2=O)=O)C([2H])([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2
LDVVMCZRFWMZSG-TZCZJOIZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Folpet PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32057
Folpet
Supel™ QuE Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55447-U
Supel QuE
Supel™ QuE Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Supelco
55442-U
Supel QuE
Global Trade Item Number
SKUGTIN
805750-10MG4061835497331