Documenti fondamentali
804940
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11BBrNO5
Peso molecolare:
351.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrC1=CC=C2C(C=C([B-]3([N+](C4)(C)CC(O3)=O)OC4=O)O2)=C1
InChI
1S/C13H11BBrNO5/c1-16-6-12(17)20-14(16,21-13(18)7-16)11-5-8-4-9(15)2-3-10(8)19-11/h2-5H,6-7H2,1H3
ZNACQWWAWVGCRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester is a MIDA (N-methyliminodiacetic acid) protected boronate ester. Some of its unique features include air-stability, compatibility with common harsh synthetic reagents, solubility in various organic solvents and compatibility with silica-gel. These attributes makes it highly useful in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)