Key Documents
721247
Sigma-Aldrich
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid
greener alternative
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
200-205 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c17-13-7-11(15(19)20)5-3-9(13)1-2-10-4-6-12(16(21)22)8-14(10)18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20)(H,21,22)/b2-1+
QEDSDXRFNGAJKN-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
2,2′-Diamino-4,4′-stilbenedicarboxylic acid is an organic linker and an amine-functionalized dicarboxylic acid. It can be used in the formation of metal-organic frameworks (MOFs) for the storage of hydrogen and the reduction of CO2.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enhancement of visible-light-driven CO 2 reduction performance using an amine-functionalized zirconium metal-organic framework
Sun M, et al.
Dalton Transactions, 47(3), 909-915 (2018)