249696
2-Amino-4-thiazoleacetic acid
95%
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
130 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1nc(CC(O)=O)cs1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- preparation of poly(2-amino-4-thiazoleacetic acid)/multiwalled carbon nanotubes modified glassy carbon electrodes, for the voltammetric determination of copper ions
- electrochemical synthesis of novel thiozole-based copolymer with 2-aminothiazole
- preparation of aquabis(2-amino-1,3-thiazole-4-acetato-κ2O,N3)nickel (II)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3