Documenti fondamentali
706140
Sigma-Aldrich
4-[(Phenylamino)carbonyl]phenylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22BNO3
Peso molecolare:
323.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
209-214 °C
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C19H22BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,1-4H3,(H,21,22)
TWLVUSQQVDJZPI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)