Key Documents
799637
Sigma-Aldrich
2-n-Butyl-2-oxazoline
Sinonimo/i:
2-Butyl-2-oxazoline, 2-Butyl-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.18
Beilstein:
107201
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-7-8-5-6-9-7/h2-6H2,1H3
VERUITIRUQLVOC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)