Key Documents
799548
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-3-13C
greener alternative
99 atom % 13C, 98% (CP), ≥99% (Chiral Purity)
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropanoic acid-3-13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.07
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
≥99% (Chiral Purity)
98% (CP)
Forma fisica
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1
JVTAAEKCZFNVCJ-IJGDANSWSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)