798630
Sodium formate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Formic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.005% insolubles
Punto di fusione
259-262 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
798630-100G | 4061832973784 |
798630-500G | 4061832973791 |