Documenti fondamentali
1.06443
Supelco
Sodium formate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sodium formate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHNaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-488-0
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (perchloric acid titration)
Forma fisica
solid
Potenza
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Perdita
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
253 °C
Solubilità
550 g/L
Densità
1.92 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
635 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4