Documenti fondamentali
795674
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)pyridin-2-yl trifluoromethanesulfonate
95%
Sinonimo/i:
Garg 2,3-pyridyne precursor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12F3NO3SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.454
Densità
1.266 at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Si](C)(C)(C)c1c(nccc1)O[S](=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)7-5-4-6-13-8(7)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
SXIBFUWSBRRXRJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions; which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)