Documenti fondamentali
791865
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene glycol 2-bromoethyl methyl Ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.461
Densità
0.917 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3
LCCCTXULXHJDLA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)