Documenti fondamentali
456195
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
90%
About This Item
Formula condensata:
CH3(OCH2CH2)2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E Córdova et al.
Analytical chemistry, 69(7), 1370-1379 (1997-04-01)
The adsorption of proteins with net positive charges (pI > pH) on the walls of fused-silica capillaries is a common problem in the analysis of proteins by capillary electrophoresis. This paper explores the use of polycationic polymers as noncovalent coatings
Molecular engineering of photoremovable protecting groups for two-photon uncaging.
Sylvestre Gug et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(49), 9525-9529 (2008-10-31)
Effect of charge density on energy-transfer properties of cationic conjugated polymers.
Pu K-Y, et al.
Advances in Functional Materials, 18(8), 1321-1328 null