778451
L-cisteina
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science, 98.5-101.0%
Sinonimo/i:
Cysteine hydrochloride monohydrate, Cysteine monohydrate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
Livello qualitativo
Saggio
98.5-101.0%
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D 5.7 to 6.8°
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
≤0.2% any ninhydrin positive substance each (total ≤1.0%)
≤0.5% ninhydrin positive substances: impurity A
≤200 ppm ammonium
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
8-12% loss on drying
Solubilità
water: 100 mg/mL at 25 °C
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.030%
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
Compatibilità
clear, colorless for appearance of solution
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?