Key Documents
774480
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
Sinonimo/i:
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
113-120 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)