Documenti fondamentali
702439
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
6-Formyl-1H-indazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
181-185 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-7-4-9-10-8(7)3-6/h1-5H,(H,9,10)
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)