Documenti fondamentali
761737
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-12)11-6/h1-4H
OMFVRHWVFINADV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
75.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
761737-1G4061825972763