767581
Poly(ethylene glycol) methyl ether 2-bromoisobutyrate
average Mn 600
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, PEG bib, mPEG ATRP, methoxyPolyethylene glycol bromoisobutyryl
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
PM
PEG average Mn 350 (n~8)
average Mn 600
Indice di rifrazione
n20/D 1.465
Densità
1.214 g/mL at 25 °C
Estremità Ω
bromo
Estremità α
methoxy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.