Key Documents
766801
Sigma-Aldrich
Betaine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N+ 13CH213COO-
Peso molecolare:
119.13
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i4+1,5+1
KWIUHFFTVRNATP-MQIHXRCWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3