Documenti fondamentali
730092
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-13C3,15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
Trimethylammonium-13C3,15N chloride
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)315N HCl
Peso molecolare:
99.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Stato
powder
Punto di fusione
283-284 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl.[13CH3][15N]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
SZYJELPVAFJOGJ-UJNKEPEOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marcin Ufnal et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(12), 1700-1705 (2014-12-06)
Recent evidence suggests that an elevated plasma trimethylamine N-oxide (TMAO) level is associated with an increased risk of adverse cardiovascular events in humans; however, the mechanism is not clear. The aims of this study were to establish the plasma TMAO