Documenti fondamentali
608831
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
(CH3)315N· HCl
Peso molecolare:
96.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
Punto di fusione
283-284 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl.C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i4+1;
SZYJELPVAFJOGJ-VZHAHHFWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)