90910
Betaine hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
(Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
241-242 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... BHMT(635) , BHMT2(23743)
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)