Documenti fondamentali
764108
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyric-d11 acid
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6(D)5(C(D)2)3COOH
Peso molecolare:
175.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O
InChI
1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2,5D,6D,7D2,8D2
OBKXEAXTFZPCHS-VRWITDQQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G van Straten et al.
Scientific reports, 7(1), 13112-13112 (2017-10-17)
Urea cycle enzyme deficiency (UCED) patients with hyperammonemia are treated with sodium benzoate (SB) and sodium phenylacetate (SPA) to induce alternative pathways of nitrogen excretion. The suggested guidelines supporting their use in the management of hyperammonemia are primarily based on