Documenti fondamentali
604372
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2-(chloromethyl)-oxirane-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H5ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
-57 °C (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
ClC[13CH]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3+1
BRLQWZUYTZBJKN-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)