Documenti fondamentali
493236
Sigma-Aldrich
Phenylacetic-d7 acid
98 atom % D
Sinonimo/i:
Benzene-d5-acetic-d2 acid
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Densità
1.136 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
WLJVXDMOQOGPHL-XZJKGWKKSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
132.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)