Documenti fondamentali
763489
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-iodoaniline
97%
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2-iodobenzenamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5FIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
41-45 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)