523267
4-Bromo-2-iodoaniline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1I
InChI
1S/C6H5BrIN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
HHTYEQWCHQEJNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of quinolone derivatives.
- Synthesis of a resin-bound sulfonamide, which was used as a starting material for the preparation of 2,3,5-trisubstituted indoles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?