Documenti fondamentali
685208
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-iodoaniline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
40-44 °C
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
FEOMAFDDLHSVMO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)