763284
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane N-oxyl
95%
Sinonimo/i:
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane N-oxyl radical, ABNO
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
65-70 °C
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@]12CCC[C@@](C)(CCC1)N2[O]
InChI
1S/C10H18NO/c1-9-5-3-7-10(2,11(9)12)8-4-6-9/h3-8H2,1-2H3/t9-,10+
GGWCZKZSILYISB-AOOOYVTPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy or 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl) and its derivatives are stable nitroxy radicals used as catalysts in organic oxidation reactions. TEMPO was discovered by Lebedev and Kazarnovskii in 1960. The stable free radical nature of TEMPO is due to the presence of bulky substituent groups, which hinder the reaction of the free radical with other molecules.