762881
Poly(N-isopropylacrylamide-co-butylacrylate)
butylacrylate 12 mol %, average Mn 30,000
Sinonimo/i:
NIPAM, polyNIPAM, polyNIPAM-BA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Rapporto d’alimentazione
NIPAM:BA 8:1
PM
average Mn 30,000
Composizione
butylacrylate, 12 mol %
Temp. transizione
LCST 14-16 °C
Ind. polidispersione
1.51
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.